Learn More
Furosémide, Mikromol™
Code produit 18072110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18072110 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18072110 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0014.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Furosémide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Furosemide
CAS 54-31-9
Noms d’analytes ou de composants Furosemide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H11 Cl N2 O5 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzoic acid, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]-, Anthranilic acid, 4-chloro-N-furfuryl-5-sulfamoyl-, 2-Furfurylamino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-N-(2-furylmethyl)-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfamyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, Aisemide, Aldic, Aluzine, Anfuramaide, Apo-Frusemide, Apo-Furosemide, Aquamide, Aquarid, Aquasin, Arasemide, Beronald, Bioretic, Cetasix, Desal, Desdemin, Dirine, Disal, Discoid, Disemide, Diural, Diuresal, Diuretic salt, Diurin, Diurolasa, Diusemide, Diusil, Dranex, Dryptal, Durafurid, Errolon, Eutensin, Fluidrol, Franyl, Frumex, Frumide, Frusedan, Frusema, Frusemide, Frusemin, Frusenex, Frusetic, Frusid, Fulsix, Fuluvamide, Furanthril, Furanthryl, Furantril, Furanturil, Furesis, Furetic, Furex, Furix, Furmid, Furo-Basan, Furo-Puren, Furocot, Furodiurol, Furomen, Furomex, Furomide M.D., Furorese, Furosan, Furosedon, Furosemid, Furosemide, Furosix, Furoter, Furovite, Fusid, Golan, Hissuflux, Hydrex, Hydro, Hydro-rapid, Impugan, Katlex, Kofuzon, Kutrix, LB 502, Lasemid, Lasex, Lasiletten, Lasilix, Lasix, Lasix Retard, Laxur, Liside, Lowpston, Lowpstron, Macasirool, Marsemide, Mirfat, NSC 269420, Naclex, Nadis, Nelsix, Nephron, Nicorol, Odemase, Odemex, Oedemex, Prefemin, Profemin, Promedes, Promide, Radisemide, Radonna, Retep, Rosemide, Rusyde, Salinex, Salix, Salurid, Seguril, Selectofur, Transit, Trofurit, Uremide, Urenil, Uresix, Urex, Urex M, Urian, Uridon, Yidoli, Zafurida
Formule InChI InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1Cl
Nom IUPAC Acide4-chloro-2-(furan-2-ylméthylamino)5-sulfamoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 330.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 330,0077 g/mol