Learn More
A&D Weighing Balances de précision agréées IP 65/Classe II FX/FZ
Une balance de précision qui combine toutes les fonctions de pesage essentielles dans un modèle compact et léger.
1343.50€ - 1467.24€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL/BPF/BPC/ISO/IP65/OIML |
---|---|
Type d’affichage | VFD |
Matériau | Acier inoxydable |
Temps de stabilisation | 1 sec |
Alimentation électrique | 11 VA à l'adaptateur (12 V, 1 A) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16601092
|
A&D Weighing
FZ-1200I-WP-EC |
1220 g |
1343.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16601102
|
A&D Weighing
FZ-300I-WP-EC |
320 g |
1467.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16621092
|
A&D Weighing
FZ-120I-WP-EC |
122 g |
1343.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16641092
|
A&D Weighing
FZ-2000I-WP-EC |
2200 g |
1414.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16661092
|
A&D Weighing
FZ-200I-WP-EC |
220 g |
1414.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16681092
|
A&D Weighing
FZ-3000I-WP-EC |
3200 g |
1467.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 (WP)
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (FZ-i et FZ-i-WP)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran VFD pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 1 seconde
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Plateau pour pesée d'animaux (en option)
- Paravent grand format (en option)
- Paravent petit format inclus sur les modèles à 1 mg
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
BPL/BPF/BPC/ISO/IP65/OIML | |
Acier inoxydable | |
11 VA à l'adaptateur (12 V, 1 A) |
VFD | |
1 sec |