Learn More
Molecular Probes™ FxCycle™ Far Red Stain
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
La coloration rouge vif FxCycle™ (F10348) est utilisée pour l’analyse de cytométrie en flux de la teneur en ADN dans les cellules fixées lorsqu’elle est combinée avec la RNase. Ce colorant tire parti des sources d’excitation de 633⁄5 nm largement disponibles avec une émission d’environ 660 nm. Des études de cycles cellulaires multicolores pouvant être effectuées à l’aide de la cytométrie en flux, il est souvent nécessaire d’analyser le contenu en ADN sur des lasers alternatifs afin de conserver le laser de 488 nm courant et les canaux de détection pour d’autres marqueurs. Bien adapté au laser rouge apprécié, la coloration rouge vif FxCycle™ est un bon choix pour l’analyse de la teneur en ADN dans les études de cycle cellulaire multicolores.
Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie en flux.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 5 flacons™ de coloration rouge lointain FxCycle. Stocker à ≤-20°C et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Coloration |
| Type de colorant | FxCycle™ coloration rouge pâle |
| Emission | 633 |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | FxCycle, sondes moléculaires |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |