Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité extérieure G-OD
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
1 rampe de roulement en tôle d’acier peinte
Armoire haute avec portes à battant
Modèle de porte:
Ailette
Dimensions (P x L x H):
400 x 1006 x 2149 mm
400 x 1356 x 2149 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste et de haute qualité, parfaite pour une installation en extérieur
- Construction en tôle d’acier entièrement galvanisée avec surface structurée en plastique laminée et base en acier inox
- Le toit incliné avec surnageant permet à l’eau de s’écouler
- Portes à battant avec grand angle d’ouverture pour faciliter l’accès
- Verrouillage à 3 points solide avec levier de rotation verrouillable (également disponible en verrou à cylindre profilé)
- Ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
- Des possibilités de réglage confortables : des aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- Conformément à la norme TRGS 510
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | TRGS 510 |
| Configuration | Armoire haute avec portes à battant |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 370 x 1345 x 2070 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 400 x 1356 x 2149 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage extérieur des bouteilles de gaz |
| Comprend | Aucune fenêtre |
| Capacité de charge | 600 kg |
| Nbre de portes | 2 |
| Revêtement de surface | Plastique laminé |
| Afficher plus |