Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 90 G-ULTIMATE-90
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur confort (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre)
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur confort (tôle d’acier galvanisée et revêtue de poudre)
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre)
Capacité de charge:
2 bouteilles de gaz de 50 L
4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 1 bouteilles de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 7 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
- Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de points d’intercommunication sur le dessus de l’armoire
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à une évacuation technique, ventilation égalisée à l’intérieur de l’armoire
- Testé et certifié : selon les principes GS plus stricts
- Certificats
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- type testé conformément à la norme EN 14470-2
- Conformité EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Garantie
Cinq ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
| Configuration | 1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre) |
| Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 425 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 425 x 477 x 1858 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 598 x 2050 mm |
| Modèle de porte | Ailette, Charnière gauche |
| À utiliser avec (application) | Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail : jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 litres |
| Hauteur (métrique) extérieure | 2050 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 1858 mm |
| Afficher plus |