Learn More
Masterflex™ Débitmètre / totalisateur à turbine G2 pour usage intensif
Click to view available options
Débit d’air:
1 à 10 gal/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionne sur piles pour éliminer les frais de câblage
- Affiche le débit et l’écoulement cumulé en gal/min ou L/min
- Le boîtier NEMA convient à une utilisation intérieure / extérieure dans des environnements poussiéreux, sales et humides
- Conception compacte et robuste, idéale pour une utilisation en zone de production, en usine pilote ou en contrôle qualité
- Tous les débitmètres mesurent linéairement sur une plage et enregistrent un volume cumulatif plus un volume réinitialisable
- Étalonnés en usine à l’aide d’eau, mais peuvent stocker 2 facteurs K spécifiques à l’application et déterminés en cours de production
- Pour économiser l’énergie, l’affichage à six chiffres s’allume automatiquement avec l’écoulement et s’éteint quatre minutes après l’arrêt de l’écoulement
- Les composants en contact avec des liquides sont le boîtier en acier inox 316 ou en aluminium, le rotor et les supports en PVDF, l’arbre en carbure de tungstène, les dispositifs de retenue en acier inox 316 et les roulements en céramique
- Les éléments internes sont faciles à remplacer pour un entretien simplifié
- Les appareils de mesure sont alimentés par deux piles au lithium
- L’installation à distance du corps du débitmètre est possible à l’aide du kit d’installation à distance en option (à commander séparément).
- Kits de batterie de rechange, modules de sortie et récipients d’étalonnage disponibles
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2% |
| Débit d’air | 1 à 10 gal/min |
| Certifications/Conformité | Le boîtier NEMA est de type 4 pour les environnements de classe I, division I |
| À utiliser avec (application) | Applications industrielles basiques de mesure de débit |
| Matériau de la pièce interne | Rotor et supports en PVDF, arbre en carbure de tungstène, fixations en acier inoxydable (316) et roulements en céramique |
| Reproductibilité | ± 0,1% |
| Température (impériale) | Jusqu’à 60°F |
| Température (métrique) | 140°C max. |