Learn More
Gabapentine 100 μg/mL dans l'acétonitrile : méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30311031 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311031 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13991500MC100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin
CAS 60142-96-3
Noms d’analytes ou de composants Gabapentin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H17 N O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nom IUPAC Acide 2-[1-(aminométhyl)cyclohexyl]acétique
Solvent or Matrix Acetonitrile/Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Quantité 1 mL
Poids de la formule 171.1259 g/mol