Learn More
Gabapentine-lactame 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320454 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320454 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13991550AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Noms d’analytes ou de composants 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H15 N O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
Nom IUPAC 2-azaspiro[4.5]décan-3-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 153.22
Quantité 1 mL
Poids de la formule 153,1154 g/mol