Learn More
Gabapentine, LoGiCal
Code produit 30461669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461669 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461669 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0684.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin
CAS 60142-96-3
Noms d’analytes ou de composants Gabapentin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H17 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Type de solution Neat
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nom IUPAC Acide 2-[1-(aminométhyl)cyclohexyl]acétique
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Quantité 10 mg
Poids de la formule 171.1259 g/mol