Learn More
Gabapentine, Mikromol™
Code produit 17961566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17961566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961566 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0684.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Gabapentine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabapentin
CAS 60142-96-3
Noms d’analytes ou de composants Gabapentin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H17 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nom IUPAC Acide 2-[1-(aminométhyl)cyclohexyl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 171.1259 g/mol