Learn More
Gabazine, MedChemExpress
Code produit. p-200100842
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16473858
Marque: Medchem Express HY103533
MedChemExpress Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gabazine
CAS 104104-50-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H18BrN3O3
Quantité 10 mg
Synonyme SR95531
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM)
SMILES O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br
Poids moléculaire (g/mol) 368.23
Poids de la formule 368.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.