missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gadobutrol, MedChemExpress

Code produit. 16457008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16457008

Marque: Medchem Express HY16217

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol; ZK 135079) is a nonionic paramagnetic macrocyclic gadolinium-based contrast agent that can be used for magnetic resonance imaging (MRI).

Gadobutrol (Gd-DO3A-butrol

Spécification

Nom chimique ou matériau Gadobutrol
Forme physique Solid
CAS 770691-21-9
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H31GdN4O9
Synonyme ZK 135079
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1[N]23[Gd+3]([N]4(C5)CC3)([N]6(C7)CC4)([OH][C@@H]1CO)([O-]C5=O)([O-]C8=O)([O-]C7=O)[N](CC6)(C8)CC2
Poids moléculaire (g/mol) 604.71
Poids de la formule 604.71
Pourcentage de pureté 99.96%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis