Learn More
Hydrate d’acétate de gadolinium(III), cristaux blancs, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | (decomposition) |
| Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) acetate hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 334.39 (Anhydrous) |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Gadolinium(III) acetate hydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium(III) acetate hydrate