Learn More
Bromure de gadolinium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) bromide |
| Point de fusion | 770°C |
| Note relative au nom | Ultra dry |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Poids de la formule | 396.96 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Conditionnement | Ampoule |
| Sensibilité | Hygroscopic |