Learn More
Bromure de gadolinium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378607
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378607 10 g 10g
11368607 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035737.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13818-75-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13818-75-2
Numéro MDL MFCD00049741
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) bromide
Point de fusion 770°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 396.96
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic