Learn More
Chlorure de gadolinium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10321213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10321213 25 g Flacon en verre 25g
10412683 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10321213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383560250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10138-52-0 , 383560050
Formule moléculaire Cl3Gd
Poids moléculaire (g/mol) 263.61
Numéro MDL MFCD00011024
Clé InChI MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
CID PubChem 61486
ChEBI CHEBI:37288
Nom IUPAC trichlorogadolinium
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) chloride
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 58.2 to 61.1% (Gd) (Complexometry)
Formule linéaire GdCl3
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 263.61
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gadolinium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.