Learn More
Chlorure de gadolinium(III) hexahydraté, agrégats cristallins blancs, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381009 5 g 5g
11371009 25 g 25g
11351009 100 g 100g
11361009 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11381009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011286.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-84-5
Formule moléculaire Cl3GdH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 371.69
Numéro MDL MFCD00149732
Clé InChI PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
CID PubChem 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Densité 2.424
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC gadolinium(3+) ; trichlorure ; hexahydrate
Poids de la formule 371.70 (263.61anhydrous)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium(III) chloride hexahydrate