Learn More
Fluorure de gadolinium(III) anhydre, Reacton,™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) fluoride |
| Point de fusion | 1231°C |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Densité | 7.1 g/mL |
| Show More |