Learn More
Hydrate d’hydroxyde de gadolinium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398488 5 g 5g
11388488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040507.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100634-91-1 | GdH3O3 | 208.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100634-91-1
Formule moléculaire GdH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.27
Numéro MDL MFCD00049930
Clé InChI ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC gadolinium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) hydroxide hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,4326
Poids de la formule 208.27 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%