Learn More
Nitrate de gadolinium(III) pentahydraté, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10654712 25 g Flacon en verre 25g
10246590 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 52788-53-1 | GdN3O9·5H2O | 433.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52788-53-1
Formule moléculaire GdN3O9·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 433.33
Numéro MDL MFCD00149729
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 92.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Gd(NO3)3·5H2O
Merck Index 14, 4326
Poids de la formule 433.33
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.