Learn More
Oxyde de gadolinium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Gadolinium(III) oxide is used for vacuum deposition, synthesis of raw material for intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) oxide |
| Point de fusion | 2330°C |
| Forme physique | Grumeau fritté |
| Quantité | 25 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Merck Index | 14,4326 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acids. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 362.5 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Densité | 7.407 g/mL |
Sécurité et traitement
- Gadolinium(III) oxide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium oxide