Learn More
Oxyde de gadolinium(III), 99,9 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10067542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10067542 10 g Flacon en verre -
10195900 25 g Flacon en verre -
10127763 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10067542 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315510100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12064-62-9
Formule moléculaire Gd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 362.50
Numéro MDL MFCD00011026
Clé InChI CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
CID PubChem 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) oxide
Point de fusion 1900.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire Gd2O3
Merck Index 10, 4200
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
Nom IUPAC gadolinium(+)3+) ; oxygène(2-)
Poids de la formule 362.5
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces