Learn More
Oxyde de gadolinium (III), TRC
Code produit 30240993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240993 25 g 25g
30240936 10 g 10g
30240644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG12575325G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12064-62-9
Formule moléculaire Gd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 362.5
Synonyme Digadolinium Trioxide, Gadolinia, Gadolinium Oxide, Gadolinium Oxide (GdO1.5), Gadolinium Sesquioxide, Gadolinium Trioxide, Gadolinium (3+) Oxide
Nom IUPAC Oxo(oxogadoliniooxy)gadolinium
SMILES O=[Gd]O[Gd]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium (III) Oxide
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/2Gd.3O
Poids de la formule 363.8329