Learn More
Pièces en gadolinium, 20 mm (0,79 po) et moins, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11310669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11310669 50 g 50g
11300669 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000118.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Forme physique Pièces, 20 mm (0,79 po) et inférieur
Quantité 50 g
Conditionnement Conditionnés sous argon dans un flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.9%