Learn More
Solution étalon de plasma de gadolinium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11450340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450340 500 mL 500mL
11371379 50 mL 50mL
11361379 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013829.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12064-62-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire Gd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 362.50
Numéro MDL MFCD00011026
Clé InChI CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Type Analytical Standard
Nom IUPAC gadolinium(+)3+) ; oxygène(2-)
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; oxyde de gadolinium(III) :0,12 % ; eau :94,88%