Learn More
Trichlorure de gadolinium, TRC
Code produit 30240998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240998 250 mg 250mg
30240668 2.5 g 2.50g
30240712 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG125750250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10138-52-0
Formule moléculaire Cl3 Gd
Poids moléculaire (g/mol) 263.61
Synonyme Gadolinium Chloride, NSC 174322
Nom IUPAC trichlorogadolinium
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium Trichloride
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Poids de la formule 262.8307