Learn More
Gadopentetate dimeglumine, MedChemExpress
Code produit. 16498036
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16498036
Marque: Medchem Express HYA0167
MedChemExpress Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.
Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadopentetate dimeglumine
Forme physique Solid
CAS 86050-77-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H54GdN5O20
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme SH-L-451A Gadopentetic acid dimeglumine salt
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (106.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[O-][Gd+3]([N]2(C3)CC4=O)([N]5(C6)CC7=O)([O-]C6=O)([O-]7)([O-]C3=O)([O-]4)[N](CC5)(CC2)C1.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.[2H+]
Poids moléculaire (g/mol) 938.0
Poids de la formule 938.0
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.