Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light™ Reaction Buffer Diluent with Galacton-Plus™ Substrate
Code produit. 12694295
Click to view available options
Quantité:
1 800 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12694295
Marque: Invitrogen™ T1055
Includes
Substrat concentré et tampon de dilution
Système établi avec émission de lumière étendue et haute sensibilité pour les dosages de gènes rapporteurs. Le diluant du tampon de réaction Thermo Scientific Galacto-Light et la solution de substrat chimiluminescent Galacton-Plus sont utilisés avec le rapporteur Galacto-Light Plus
À utiliser avec le système de dosage de gènes rapporteurs Galacto-Light Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Diluant de tampon de réaction avec substrat
Quantité 1 800 dosages
Méthode de détection Chimiluminescence
Conjugué Non conjugué(e)
Forme Liquide
Format Plaques à 96 puits
À utiliser avec (application) Dosages enzymatiques
À utiliser avec (équipement) Luminomètre (microplaque)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits Galacto-Light, Galacton-Plus
Type d’échantillon Cultures cellulaires
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Beta-Gal
Contenu et stockage Ce kit contient le substrat concentré et le tampon de dilution.
Stocker le produit à 4°C.