Learn More
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrate (100X Concentrate)
Click to view available options
Quantité:
2 ml
4 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le substrat Galacton-Plus™ est un substrat chimiluminescent concentré pour les dosages d’E.coli β-galactosidase.
A des fins de recherche uniquement Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
A des fins de recherche uniquement Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockez le produit à 4°C. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Galacton-Plus™ |
| Quantité | 2 ml |
| Substrat | La bêta-galactosidase |
| Type de substrat | substrat Beta-Gal |
| Format | Flacon(s) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |