Learn More
Invitrogen™ Galacton-Star™ Substrate (50X Concentrate)
Click to view available options
Quantité:
4 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le substrat Galacton-Star est un substrat chimiluminescent conçu pour la détection rapide et sensible de la bêta-galactosidase dans les lysats cellulaires. Le dosage chimiluminescent présente plus de trois ordres de grandeur, une plus grande sensibilité par rapport aux dosages colorimétriques de bêta-galactosidase. L’émission de lumière de Galacton-Star atteint son maximum en 60 à 90 minutes et reste constante pendant au moins 1 heure. Après incubation à température ambiante, le signal est mesuré dans un luminomètre. Seulement 10 femtogrammes de bêta-galactosidase (20 000 molécules) sont détectables.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Quantité | 10 ml |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Gamme de produits | Galacto-Star, Galacton-Star, NovaBright |
| Type de substrat | Beta-Gal |
| Contenu et stockage | Stockez le produit à 4°C. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |