Learn More
Invitrogen™ Galacton-Star™ Substrate (50X Concentrate)
Code produit. p-7078186
Click to view available options
Quantité:
4 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12654345
Marque: Invitrogen™ T2266
Substrat chimiluminescent concentré pour les dosages d’E.coli β-galactosidase. Le substrat Thermo Scientific Galacton-Star (concentré 50X) est très sensible, ce qui le rend idéal pour la détection de l’expression faible et pour la normalisation de la transfection avec d’autres dosages de gènes rapporteurs sensibles.
Le substrat Galacton-Star est un substrat chimiluminescent conçu pour la détection rapide et sensible de la bêta-galactosidase dans les lysats cellulaires. Le dosage chimiluminescent présente plus de trois ordres de grandeur, une plus grande sensibilité par rapport aux dosages colorimétriques de bêta-galactosidase. L’émission de lumière de Galacton-Star atteint son maximum en 60 à 90 minutes et reste constante pendant au moins 1 heure. Après incubation à température ambiante, le signal est mesuré dans un luminomètre. Seulement 10 femtogrammes de bêta-galactosidase (20 000 molécules) sont détectables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 10 ml
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
Format Flacon
Gamme de produits Galacto-Star, Galacton-Star, NovaBright
Type de substrat Beta-Gal
Contenu et stockage Stockez le produit à 4°C.