missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galangin, MedChemExpress

Code produit. 16413866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16413866

Marque: Medchem Express HYN0382

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.

Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Galangin
CAS 548-83-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O5
Quantité 25 mg
Synonyme Norizalpinin 3,5,7-Trihydroxyflavone
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (462.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté 98.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis