Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Click to view available options
Comprend:
Avec désinfection à haute température
Sans désinfection à haute température
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Offre une capacité de taille moyenne dans un faible encombrement
- La conception sans ventilateur offre un espace plus utile.
- Le système de chauffage direct à six côtés offre un environnement incubé uniforme.
- Chambre en acier inoxydable emboutie et facile à nettoyer sans coutures ni soudures
- Faible consommation de gaz
- Relais d’alarme intégré
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 48 l |
| Contrôle de l’oxygène | 1 à 19 % |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +4°C à 50°C |
| Affichage | Affichage standard |
| Comprend | Avec désinfection à haute température |
| Ports | 1 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 30,5 x 401 x 40,1 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 47,5 x 48,3 x 64,5 cm |