Learn More
Eppendorf™ Incubateurs Galaxy™ 48 R
Code produit. 15594439
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modèle de porte:
Porte intérieure en verre simple
Porte intérieure à 2 ouvertures
Contrôle de l’oxygène:
Contrôle de l’O2 de 1 à 19 %
Néant
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15594439
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ CO48312041
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Lorsqu’un niveau élevé d’isolement de culture cellulaire est requis ou qu’un espace très limité est disponible dans le laboratoire, le Galaxy 48R empilable est le bon choix. La désinfection à haute température, une chambre sans soudure et une conception sans ventilateur facilitent le nettoyage et offrent une grande protection contre la contamination.
  • 48 litres (1,7 pi3) offrent une capacité moyenne dans un faible encombrement
  • Options : Alarme Désinfection (4 heures à 120°C), OO2 control (par exemple pour les études hypoxiques), porte intérieure en verre scindée en 2
  • La conception sans ventilateur offre un espace plus utile
  • Le système de chauffage direct à six côtés offre un environnement incubé uniforme
  • Chambre en acier inoxydable emboutie et facile à nettoyer sans coutures ni soudures
  • Faible consommation de gaz
  • Relais d’alarme intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,7 pi cu.
Contrôle de la concentration en CO2 ±0,1 %
Description Alimentation R.-U./HKG, désinfection à haute température
Capacité (métrique) 48 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 ±0,2 à 20 %
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Nbre d’étagères 6
Plage de concentration en O2 0,1 à 19 %
Contrôle de l’oxygène Contrôle de l’O2 de 1 à 19 %
Plage de températures (métrique) Température ambiante +4°C jusqu’à 50°C
Type Incubateur à CO2
Temps de désinfection 4 heures à 120°C
Modèle de porte Porte intérieure à 2 ouvertures
Ports Port de communication RS-232, orifices d’accès de 25 mm
Dimensions (L x l x H) 47,5 x 48,3 x 64,5 cm
Longueur (métrique) 47,5 cm
Largeur (métrique) 48,3 cm
Hauteur (métrique) intérieure 64,5 cm
Poids (métrique) 31,8 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz