Learn More
Eppendorf™ Incubateurs Galaxy™ 48 R
Click to view available options
Capacité (métrique):
48 L
Unit Size:
1 pièce
Description
- Faible encombrement : peut être utilisé dans les laboratoires plus petits.
- Grand affichage rétro-éclairé avec menu d’aide à l’écran.
- Contrôle et enregistrement des données de la température, du CO2, des ouvertures de portes et des alarmes.
- La conception sans ventilateur offre un espace plus utile.
- Le système de chauffage direct à six côtés offre un environnement incubé uniforme.
- Chambre en acier inoxydable emboutie et facile à nettoyer sans coutures ni soudures.
- Faible consommation de gaz.
- Relais d’alarme intégré.
- Options disponibles en fonction du numéro de modèle :
- Contrôle du gaz O2.
- Ensemble d’humidité.
- Désinfection à haute température (4 heures à 120°C).
- Contrôle d’O2 (p. ex. pour les études hypoxiques).
- Porte intérieure en verre scindée en 2.
Specifications
Specifications
| Description | Alimentation internationale, désinfection à haute température |
| Capacité (métrique) | 48 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Plage de concentration en O2 | 1 à 19 % |
| Contrôle de l’oxygène | Contrôle de l’O2 de 1 à 19 % |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Modèle de porte | Porte intérieure à 2 ouvertures |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction