Learn More
A&D Weighing Balance analytique à étalonnage externe HR
Click to view available options
Capacité:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste, protection renforcée contre la poussière et l'humidité
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (HR-AZ)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 2 secondes
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Grand paravent aisément amovible
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO |
| Type de connexion | RS-232 C |
| Capacité | 252 g |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé inversé |
| Précision affichage | 0,1 mg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | HR-250A |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Alimentation électrique | 11 VA vers l'adaptateur (12 V, 1 A) |