Learn More
Galden™ Heat Transfer Fluids
Click to view available options
Température (métrique) maximale:
Point d’ébullition : 135 °C
Point d’ébullition : 80 °C
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
Huile basse température jusqu'à -90°C
• Huile perfluorée
• Avantage: pas de point éclair, répulsive à l'eau et inerte chimiquement. Déconseillée en circuit ouvert (évaporation). isolante: remplace avantageusement l'eau ultra-pure dans les applications électroniques
• Couleur: incolore, conserve sa transparence d'origine
• Toxicité: inerte et inodore
• Incompatibilité: aucune
• Huile perfluorée 135
• Huile perfluorée
• Avantage: pas de point éclair, répulsive à l'eau et inerte chimiquement. Déconseillée en circuit ouvert (évaporation). isolante: remplace avantageusement l'eau ultra-pure dans les applications électroniques
• Couleur: incolore, conserve sa transparence d'origine
• Toxicité: inerte et inodore
• Incompatibilité: aucune
• Huile perfluorée 135
Spezifikation
Spezifikation
| Température (métrique) maximale | Point d’ébullition : 135 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur