Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour souris galéctine 3
Code produit. 15425313
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15425313
Marque: Invitrogen™ EMLGALS3
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour galectine-3 (LGALS3) de souris quantifie la présence de galectine-3 de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement la galectine-3 de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour galectine-3 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Lectine spécifique du galactose qui lie l’IgE. Peut médier la stimulation par CSPG4 de la migration des cellules endothéliales avec l’intégrine alpha-3, bêta-1. Avec le DMBT1, requis pour la différenciation terminale des cellules épithéliales cylindriques pendant l’embryogenèse précoce. Dans le noyau : agit comme un facteur d’épissage pré-ARNm. Impliqué dans les réponses inflammatoires aiguës, notamment l’activation et l’adhérence des neutrophiles, la chimioattraction des monocytes macrophages, l’opsonisation des neutrophiles apoptotiques et l’activation des mastocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P16110
Plage de dosage 8,19-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage 6 pg/ml
Plage d’étalonnage 6 pg/ml à 2000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16854
Symbole de gène(s) GBP,L-34,Mac-2,gal3
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autre domaine de recherche
Volume d’échantillon Plasma, 5 μl ; sérum, 5 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme GBP, L-34, Mac-2, gal3
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min