missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galidesivir hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16410038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16410038

Marque: Medchem Express HY18649

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Galidesivir (BCX4430) hydrochloride, an adenosine analog and a direct-acting antiviral agent, disrupts viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) activity.

Galidesivir hydrochloride is active in vitro against many RNA viral pathogens, including the filoviruses and emerging infectious agents such as MERS-CoV, SARS-CoV, and SARS-CoV-2. Galidesivir hydrochloride inhibits some negative-sense RNA viruses with EC50s ranging from ∼3 to ∼68 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau Galidesivir hydrochloride
Forme physique Powder
CAS 222631-44-9
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H16ClN5O3
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme BCX4430 hydrochlorideImmucillin-A hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 105 mg/mL (347.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (135.88 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CNC3=C2N=CN=C3N)N[C@H](CO)[C@H]1O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 301.73
Poids de la formule 301.73
Pourcentage de pureté 98.51%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis