Learn More
Galidesivir, MedChemExpress
Code produit. 16491739
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Code produit. 16491739
Marque: Medchem Express HY18649A
MedChemExpress Galidesivir (BCX4430), an adenosine analog and a direct-acting antiviral agent, disrupts viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) activity. Galidesivir is active in vitro against many RNA viral pathogens, including the filoviruses and emerging infectious agents such as MERS-CoV, SARS-CoV, and SARS-CoV-2. Galidesivir inhibits some negative-sense RNA viruses with EC50s ranging from ∼3 to ∼68 μM.
Galidesivir (BCX4430), an adenosine analog and a direct-acting antiviral agent, disrupts viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) activity. Galidesivir is active in vitro against many RNA viral pathogens, including the filoviruses and emerging infectious agents such as MERS-CoV, SARS-CoV, and SARS-CoV-2. Galidesivir inhibits some negative-sense RNA viruses with EC50s ranging from ∼3 to ∼68 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Galidesivir
Forme physique Solid
CAS 249503-25-1
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H15N5O3
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme BCX4430 Immucillin-A
Informations sur la solubilité H2O : 1.53 mg/mL (5.77 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CNC3=C2N=CN=C3N)N[C@H](CO)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 265.27
Poids de la formule 265.27
Pourcentage de pureté 99.29%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.