Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs pour système Gallery™ pour l’analyse environnementale et industrielle
Code produit. 17483333
Change view
Click to view available options
Type:
Réactif pour système TON
Réactif pour système de phosphate
Réactif pour système de sulfate
Réactifs pour système de chlorure
Nbre de tests:
500
750
1100
1300
2300
3000
5000
Conditionnement:
1 pièce
125mL
20 pièces
4 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type Nbre de tests unitSize
17483333 Réactif pour système TON 750 4 pièces
17443333 Réactifs pour système de chlorure 500 4 pièces
17453333 Réactif pour système de phosphate 2300 4 pièces
17463333 Réactif pour système de phosphate 3000 1 pièce
17473333 Réactif pour système TON 1300 125mL
17493333 Réactif pour système TON 5000 20 pièces
17403343 Réactif pour système de sulfate 1100 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 17483333 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 984370
Choisissez parmi une sélection en pleine expansion de tests pour la surveillance automatisée de la qualité de l’eau et des nutriments.
Gagnez du temps en éliminant la préparation des réactifs grâce aux réactifs du système Thermo Scientific™ Gallery™ pour les essais environnementaux tels que l’analyse de l’eau (eaux propres, eaux usées, digestion des sols et des boues, effluents et eau saline) et l’analyse industrielle (eau de procédé). Avec plus de 40 réactifs pour système Gallery prêts à l’emploi pour l’analyse environnementale, les kits incluent 1 à 3 réactifs dans des flacons à code-barres de 20 ml, ce qui permet au lecteur de code-barres de l’analyseur séquentiel de lire automatiquement les données d’identification nécessaires, telles que le lot et la date d’expiration. Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes et les applications de test sont basées sur les méthodes standard recommandées pour l’eau et les eaux usées utilisées dans la plupart des pays. Gagnez du temps et réduisez les erreurs en simplifiant votre analyse avec les réactifs pour système Gallery™ pour l’analyse environnementale.
Points clés :
  • Toutes les applications de test reposent sur des méthodologies recommandées par les pratiques standard d’analyse de l’eau potable et de l’eau usée dans différents pays
  • Les kits comprennent 1 à 3 réactifs en flacons de 20 ml
  • Les flacons munis de codes-barres sont d’une utilisation simple et rapide
  • Toutes les données nécessaires, comme le numéro de lot et la date de péremption, sont lues automatiquement
  • Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes
  • Entre autres matrices pouvant être analysées figurent l’eau propre, les eaux usées, les digests de sols et de boues, les effluents et les solutions salines et les eaux de procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réactif pour système TON
Type d’échantillon Échantillon d’eau, échantillon de sol
Description TON (nitrate + nitrite) par réactifs pour système de réduction d’hydrazine - R2 (750 tests)
Détecte TON R2
Nbre de tests 750
Plage de test 0 à 25 (pour Gallery), 0 à 50 (pour Aquakem)
Quantité 4 x 20 ml
Filtre d’interférence 540