Learn More
Acide gallique à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10269500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10269500 5 g Flacon en verre 5g
10697181 250g Flacon en plastique 250g
10587932 1kg Flacon en plastique 1kg
13498548 5kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10269500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410860050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.60€
    54.65€ / 5g
    Économisez 9.95€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-91-7
Formule moléculaire C7H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
Numéro MDL MFCD00002510
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
CID PubChem 370
ChEBI CHEBI:30778
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 253,0°C
Couleur Jaune à beige
Densité 1,6940 g/ml
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Gravité spécifique 1,694
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :12 g/l d’eau froide.Autres solubilités : facilement soluble dans l’eau chaude, très soluble dans l’éthanol :160 g/l, acétone :200 g/l, soluble dans le glycérol :100 g/l, légèrement soluble dans l’éther :10 g/l, insoluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther d’essence
Poids de la formule 170.12
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.