Learn More
Acide gallique monohydraté, Réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13458618 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13458618 100 g 100g
13498288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13458618 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    56.65€ / 100g
    Économisez 8.25€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5995-86-8
Formule moléculaire C7H5O5
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00149098
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
CID PubChem 24721416
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid monohydrate
Point de fusion 251,0°C
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HO)3C6H2CO2H·H2O
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :15 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le glycérol et l’acétone, pratiquement insoluble dans le benzène, le chloroforme et l’éther de pétrole
Nom IUPAC 3,4,5-trihydroxybenzoate
Poids de la formule 188.12
Qualité Réactif ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: gallic acid monohydrate