Learn More
Acide gallique monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10286270 100 g Flacon en plastique 100g
10677362 500 g Flacon en plastique 500g
10259493 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10286270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220761000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5995-86-8
Formule moléculaire C7H5O5
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00149098
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
CID PubChem 24721416
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque ; hydrate
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid monohydrate
Note relative au nom c.p.
Point de fusion 251,0°C
Couleur Blanc à beige
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10 % max. (120°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre
Formule linéaire (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :15 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le glycérol et l’acétone, pratiquement insoluble dans le benzène, le chloroforme et l’éther de pétrole
Poids de la formule 188.12
Pourcentage de pureté ≥99% (on dry substance)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate