Learn More
Acide gallique, MP Biomedicals
Code produit 11498090 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498090 250 g -
11488090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498090 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210175083
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 149-91-7
Formule moléculaire C7H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
Numéro MDL MFCD00002510
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
CID PubChem 370
ChEBI CHEBI:30778
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic Acid
Couleur Blanc
Poids de la formule 170.1
Densité 1,694 g/ml (litre)
Quantité 250 g
Forme physique Solide