Learn More
ester propylique de l'acide gallique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323509 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323509 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13998300100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid-propyl ester
CAS 121-79-9
Noms d’analytes ou de composants Gallic acid-propyl ester
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C10 H12 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
Formule InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 212,0685 g/mol