Learn More
Acide gaulois, TRC
Code produit 30135388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135388 25 g 25g
30011606 5 g 5g
17983335 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135388 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG18897825G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-91-7
Formule moléculaire C7 H6 O5
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
Synonyme Gallic Acid, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, Gallic acid (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid, 3,4,5-Hydroxybenzoic acid, A 1925-04, NSC 20103, NSC 674319
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Poids de la formule 170.0215
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 25 g