Learn More
Arséniure de gallium, morceaux gris foncé, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339269 50 g 50g
11349269 2 g 2g
11359269 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11339269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088458.18
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour semi-conducteurs (transistors, lasers, cellules solaires)
Semiconductors (transistors, lasers, solar cells)Gallium arsenide is used in semiconductor applications. It is also used in the manufacture of devices such as microwave frequency integrated circuits, Gunn diodes, monolithic microwave integrated circuits, infrared light-emitting diodes, laser diodes and optical windows. Further, it is used for single-crystalline thin film solar cells and multi-junction solar cells. In addition, it is used for the detection of X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-00-0
Formule moléculaire AsGa
Poids moléculaire (g/mol) 144.645
Numéro MDL MFCD00011017
Clé InChI JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
CID PubChem 14770
Nom IUPAC gallanylidynearsane
SMILES [Ga]#[As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium arsenide
Point de fusion 1238°C
Couleur Gris
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Densité 5.31
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Poids de la formule 144.64