Learn More
Chlorure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit 11378527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378527 25 g -
11358527 5 g 5g
11368527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035698.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-90-3
Formule moléculaire Cl3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 176.073
Numéro MDL MFCD00011018
Clé InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
CID PubChem 26010
Nom IUPAC trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 201°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) chloride
Point de fusion 78°C
Couleur Blanc
Forme physique Ultra-sec. Diverses formes (poudre / flocons / crist/microbilles, etc.)
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Poids de la formule 176.03
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Densité 2.47 g/cm3