Learn More
Chlorure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354908 25 g 25g
11330558 5 g 5g
11340558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043879.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.073 g/mol
Gallium(III) chloride is used as lewis acid or precursor of organogallium reagents. It is used in detection of solar neutrinos. It is used in semiconductor devices for microelectronics and optics. It acts as a catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxide or trimerization of alkynes and as diamagnetic analogue for ferric compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-90-3
Formule moléculaire Cl3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 176.073
Numéro MDL MFCD00011018
Clé InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
CID PubChem 26010
Nom IUPAC trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 201°C
Nom chimique ou matériau Gallium (III) chloride
Point de fusion 78°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.47 g/mL
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4348
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulphide.
Poids de la formule 176.03
Pourcentage de pureté 99.999%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium trichloride